Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-Zika Membrane Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
8667
PRSI8667EA 547 EUR InStock
PRSI8667
Anti-Zika Membrane Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Zika membrane antibody can be stored at 4 to 730 °C for three months and –20 to +730 °C, stable for up to one year. As with all antibodies care should be taken to avoid repeated freeze thaw cycles. Antibodies should not be exposed to prolonged high temperatures.

Type: Primary
Antigen: Zika Membrane
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype: IgG
Reactivity: Zika

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité