Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXCL9 Chicken Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
XW-7734
PRSIXW-7734EA 826 EUR InStock
PRSIXW-7734
Anti-CXCL9 Chicken Polyclonal Antibody
Anticorps
The function of this gene has not been specifically defined; however, it is thought to be involved in T cell trafficking. This protein has been localized to 4q21 with INP10, which is also a member of the chemokine family of cytokines

Small inducible cytokine B9, antibody can be used for the detection of Small inducible cytokine B9, by Western Blot.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Phosphate-Buffered Saline. No preservatives added.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CXCL9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Chicken
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité