General purpose gloves, A020
Fournisseur: Portwest
A020WHRL
PRTWA020WHRLEA 449 EUR InStock
PRTWA020WHRL
General purpose gloves, A020
Gants
These gloves are excellent for jobs requiring high dexterity and perfect for intricate tasks.
  • Maximum tactile feedback
  • Seamless 13 gauge liner
  • Low linting construction for minimal contamination
Made of pylon.
Certifications: CE Cat 1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité