Furniture hide gloves, A200
Fournisseur: Portwest
A200YERXL
PRTWA200YERXLEA 33.3 EUR InStock
PRTWA200YERXL
Furniture hide gloves, A200
Gants
Traditionally styled gloves with a rubberised safety cuff, vein protection patch and leather patch palm.
  • Material: leather, cotton
  • Outstanding abrasion resistance
Ideal for workers in agricultural, forestry, construction and more.
Certifications: Standards: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, EN 388:2016 +A1:2018 (2143X)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité