Leather gloves, classic driver, A225, Insulatex™
Fournisseur: Portwest
A225RERXL
PRTWA225RERXLEA 5.7 EUR InStock
PRTWA225RERXL
Leather gloves, classic driver, A225, Insulatex™
Gants
Insulated leather rigger with fleece lining for added warmth when working in cold environments.
  • Specially designed for use in cold conditions
  • Superb abrasion and tear resistance
  • Classic leather driver
Materials: cow split leather, Insulatex™.
Certifications: Standards: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .5, EN388:2016 +A1:2018 - (4.2.4.2.X), EN 511 (1.1.X), EN 420.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité