General purpose gloves, A435
Fournisseur: Portwest
A435RERXL
PRTWA435RERXLEA 34.5 EUR InStock
PRTWA435RERXL
General purpose gloves, A435
Gants
PVC Gauntlet general handling gloves are fully coated and have a soft, comfortable cotton interlock lining. The coating has a smooth finish and offers excellent abrasion resistance.
  • Available in three lengths, 27, 35 and 45 cm
  • Abrasion and tear resistant
  • Fully coated for maximum liquid protection
  • Fully lined with soft and comfortable cotton
  • Gauge of 12 liner for dexterity
  • ANSI Abrasion Level 3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité