Heat resistant welding gloves, A500
Fournisseur: Portwest
A500RERXL
PRTWA500RERXLEA 8.3 EUR InStock
PRTWA500RERXL
Heat resistant welding gloves, A500
Gants
14" cow split leather welding gauntlet with a one piece back and full cotton lining for comfort.
  • Maximum EN 407 burn behaviour resistance
  • Fully lined with soft and comfortable cotton
Ideal for welding and metal handling.
Certifications: EN 388:2016 (3243X), EN 407 (413244), EN 12477 Type A, AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4, ANSI/ISEA 105: 2016 CUT Level A2
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité