Heat resistant welding gloves, A510
Fournisseur: Portwest
A510BLUXL
PRTWA510BLUXLEA 8.6 EUR InStock
PRTWA510BLUXL
Heat resistant welding gloves, A510
Gants
These split leather gauntlets provide protection against a range of heat related tasks.
  • Fully lined with soft and comfortable cotton
  • 14 inch gauntlet
  • One piece back
Ideal for welding and metal handling.
Colour: Blue
EN 388 (3233), EN 407 (423X3X)
Certifications: EN 388:2016 (3243X), EN 407 (413244), EN 12477 (Type A).
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité