Heat resistant welding gloves, A530
Fournisseur: Portwest
A530BRRXL
PRTWA530BRRXLEA 12.6 EUR InStock
PRTWA530BRRXL
Heat resistant welding gloves, A530
Gants
Premium quality cow spit leather gauntlet for welding applications. Fully welted and sewn with para-aramid throughout.
  • Reinforced palm and thumb area for additional protection
  • Superb abrasion and tear resistance
Ideal for welding and metal handling.
EN 388 (3144), EN 12477 (Type A)
Certifications: EN 388:2016 (4243X), EN 407 (413X3X), EN 12477 Type A.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité