Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Sleeve protector, cut resistant, A689

Fournisseur: Portwest
A689GRR
PRTWA689GRREA 64.1 EUR InStock
PRTWA689GRR
Sleeve protector, cut resistant, A689
Tenue de travail
Maximum cut level five protective tubular sleeve provides cut and heat resistance for wrist and arm area. Thumb hole for secure fit. Machine washable.

  • A wide and increasing range of hand protection styles is available
  • Material: Glass fiber
  • Level D cut resistance
  • Superior cut and heat resistance
  • 14" (35 cm) cut resistant protective tubular sleeve
  • Thumb hole for secure fit
  • 13 gauge liner for a perfect fit
  • Retail bag which aids presentation for retail sales

Weight: 64 g

Certifications: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .4, ANSI/ISEA 105 - 2016 CUT Level A4, EN 388:2016 - 4.X.4.X.D., EN 407 X.1.X.X.X.X., EN 420, CE food safe.

Informations de commande: Sold singly.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité