Chemical resistant gloves, double dipped PVC, A835
Fournisseur: Portwest
A835GNRXL
PRTWA835GNRXLEA 56.9 EUR InStock
PRTWA835GNRXL
Chemical resistant gloves, double dipped PVC, A835
Gants
Double dipped PVC gauntlet with sandy palm finish for enhanced grip. Jersey lined for extra wearer comfort.
  • Chemical resistant gauntlet
Certifications: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1, EN ISO 374-5 Micro Organisms (Pass), EN 388:2016 - (3.1.2.1.X), EN ISO 374-1:2016 Type B (J.K.L), EN 420 Dexterity 5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité