L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Chemical resistant gloves, double dipped PVC, A845
Fournisseur: Portwest
A845GNRXL
PRTWA845GNRXLEA 6.6 EUR InStock
PRTWA845GNRXL
Chemical resistant gloves, double dipped PVC, A845
Gants
Double dipped PVC gauntlet with sandy palm finish for enhanced grip. Jersey lined for extra wearer comfort.
  • Chemical resistant gauntlet
Certifications: AS/NZS 2161 .2, AS/NZS 2161 .3, AS/NZS 2161 .10.1, EN ISO 374-5 Micro Organisms (Pass), EN 388:2016 - (3.1.2.1.X), EN ISO 374-1:2016 Type B (J.K.L), EN 420 Dexterity 5.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité