Earplugs, PU foam, corded, EP08
Fournisseur: Portwest
EP08ORR
PRTWEP08ORREA 57.5 EUR InStock
PRTWEP08ORR
Earplugs, PU foam, corded, EP08
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
These disposable ear plugs are made from soft PU foam and PVC.
  • Corded for safe keeping
  • Each pair inside individual hygienic polybag
  • Excellent attenuation rate
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines
These are designed with latest standards to deliver the highest level of protection. Comfortable and lightweight and ensure a pleasant wear, even for long periods of use.
Certifications: EN 352-2 (SNR 36dB); ANSI S3.19 (32dB).
Conditionnement: 200/pack, 10/carton.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité