Ear plugs, PU foam, detectable, EP30
Fournisseur: Portwest
EP30BLU
PRTWEP30BLUEA 89.2 EUR InStock
PRTWEP30BLU
Ear plugs, PU foam, detectable, EP30
Bouchons d'oreille Bouchons d'oreilles à usage unique
These detectable disposable ear plugs are comfortable to fit due to the soft PU foam material. Corded for increased safety and visibility in food industry environments. Each pair is inside a resealable hygienic polybag.
  • Can be used in food industries (metal detectable)
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • Individually packed for vending machines
These avoids the hearing problems occurring when working under hazardous conditions.
Certifications: EN 352-2 (SNR 37dB); ANSI S3.19 (32dB).
Conditionnement: 200/pack, 10/carton.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité