Fleece jacket, F285
Fournisseur: Portwest
F285NARL
PRTWF285NARLEA 40 EUR InStock
PRTWF285NARL
Fleece jacket, F285
Tenue de travail
This windproof fleece jacket is made of 100% polyester with quality anti-pill finish. The microfibre windproof lining gives a snug feel without being bulky.
  • Protects against wind chill
  • Three zipped pockets for ample storage, internal chest pocket
  • Front zip opening for easy access
  • Contrast silver zip
  • Elasticated cuffs for a secure fit
  • Drawcord adjustable hem
Weight: 280 g/m²
Certifications: EN 14058 (Class 1)
Attention: Warning: Wash dark colours separately.
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité