Fall protection harnesses, 1 point
Fournisseur: Portwest
FP11RER
PRTWFP11REREA 26.2 EUR InStock
PRTWFP11RER
Fall protection harnesses, 1 point
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collision and restricting users from fall hazard areas.
  • Dorsal D-ring
  • Chest and leg adjustment points
  • Flat bar buckles
  • Inspection cover for protection of product label
  • Retail box which aids presentation for retail sales
  • Made from polyester webbing, alloy steel, heat treated
Ideal for fall arrest or work restraint systems, our entry level full body harness is light weight and easy to use, allowing a secure fit.
More Product Information
Collapse All
Désignation Poids Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Harness 0,88 kg 1 PRTWFP11RER
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité