Fall protection harnesses, 2 point with chest loops
Fournisseur: Portwest
FP12RER
PRTWFP12REREA 35.4 EUR InStock
PRTWFP12RER
Fall protection harnesses, 2 point with chest loops
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collision and restricting users from fall hazard areas.
  • Made from polyester webbing, alloy steel, heat treated
  • Light weight
  • Dorsal D-ring
  • Chest and leg adjustment points
Features two chest loops and an adjustable quick release chest strap.
Certifications: EN 361
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité