Fall protection harnesses, 2 point comfort
Fournisseur: Portwest
FP14RER
PRTWFP14REREA 45.9 EUR InStock
PRTWFP14RER
Fall protection harnesses, 2 point comfort
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collision and restricting users from fall hazard areas.
  • Harness with a sliding dorsal D-Ring
  • Rear D-ring for keys or ID cards
  • Chest adjustment point
  • Padded belt
  • Made from polyester webbing, alloy steel, heat treated, polyester mesh
Features a breathable contoured backpad, two side D-Rings and flat bar buckles which are easy to use and fail safe. The waist, chest and leg adjusters offer excellent fit and userMore Product Information
Collapse All
Désignation Poids Points d'attache Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Comfort harness 1,3 kg 2-point 1 PRTWFP14RER
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité