Fall protection harnesses, 3 point comfort plus
Fournisseur: Portwest
FP18RER
PRTWFP18REREA 111 EUR InStock
PRTWFP18RER
Fall protection harnesses, 3 point comfort plus
Protections anti-chutes Harnais de sécurité
Fall Protection is put in place to prevent the risks associated with falling from heights, reducing impact force, restricting obstacle/ground collision and restricting users from fall hazard areas.
  • Extra padding
  • Attachment hoops
  • Side D-rings
  • Chest loops
  • Made from nylon webbing
Features include two seating loops and two lower back rings. Fully adjustable with shoulder, back and seat padding for extra comfort.
Certifications: EN 361, EN 358
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité