Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Longe à double extrémité avec absorbeur de chocs

Fournisseur: Portwest
FP25WHR
PRTWFP25WHREA 67.6 EUR InStock
PRTWFP25WHR
Longe à double extrémité avec absorbeur de chocs
Protections anti-chutes Câbles de sécurité
La longe à double extrémité comporte deux cordes de 120 cm avec absorbeur d'énergie à ouverture déchirante, deux crochets d'échafaudage et un mousqueton. 180 cm au total, y compris les crochets d'échafaudage et le mousqueton.

  • Ouverture du crochet d'échafaudage de 52 mm
  • Absorbeur d'énergie
  • Charge nominale maximale : 100 kg
  • La boîte de présentation facilite la vente au détail

Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit.

Certifications: EN 362:2004.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité