Cagoule antistatique résistante aux flammes
Fournisseur: Portwest
FR09NAR
PRTWFR09NAREA 26.2 EUR InStock
PRTWFR09NAR
Cagoule antistatique résistante aux flammes
Tenue de travail
Cette cagoule ignifuge par nature conservera sa forme au fil des utilisations. La teneur élevée en coton assure un confort maximal sur la peau.
  • Les qualités ignifuges ne diminuent pas au fil des lavages
  • Protection contre la chaleur rayonnante, convective et de contact
  • Haute teneur en coton pour un confort supérieur
  • Anti-statique
Le tissu antistatique offre une protection contre le risque thermique d'un arc électrique.
Certifications: EN 1149 -5. CE-CAT III.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité