Cagoule antistatique - résistante aux flammes
Fournisseur: Portwest
FR18BKR
PRTWFR18BKREA 22.8 EUR InStock
PRTWFR18BKR
Cagoule antistatique - résistante aux flammes
Tenue de travail
Idéal par temps frais pour garder la tête et le cou au chaud.
  • Les qualités ignifuges ne diminuent pas au fil des lavages
  • Protection contre la chaleur rayonnante, convective et de contact
  • Anti-statique
  • Haute teneur en coton pour un confort supérieur
Le tissu côtelé à deux couches permet un ajustement confortable.
Certifications: EN 1149 -5. CE-CAT III.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité