Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Baseball cap, Hi-Vis HB10

Fournisseur: Portwest
HB10ONR
PRTWHB10ONREA 11.8 EUR InStock
PRTWHB10ONR
Baseball cap, Hi-Vis HB10
Tenue de travail
Made from soft poly-cotton, the back of the HB10 has a metal adjuster so that it can be quickly adjusted to fit.

  • Cooling mesh fabric for increased breathability
  • Reflective trim for increased visibility and safety
  • Adjustable strap fastening for flexible sizing
  • Air vents for extra breathability
  • Shell Fabric: 65% Polyester, 35% Cotton 245 g
  • Colour: Orange/navy

The cap is sewn in six sections with a contrasting trim and a shaped back which provides ventilation for the wearer.

Certifications: EN ISO 20471 and ANSI standards.

Conditionnement: 10 per pack, 100 per box.

Attention: Do not dry clean, do not bleach.

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité