Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Clip lumineux rechargeable par USB

Fournisseur: Portwest
HV12BKR
PRTWHV12BKREA 6.1 EUR InStock
PRTWHV12BKR
Clip lumineux rechargeable par USB
Éclairages Lampes de poche
Ce clip lumineux rechargeable par USB peut facilement être accroché à un chapeau, une veste, une boucle de radio ou une ceinture, afin d'assurer la visibilité des travailleurs. Parfait pour toute activité nocturne.

  • Fonctions : high-medium-flash
  • Luminosité : 150 lumens
  • Rechargeable par USB
  • Distance du faisceau : 10 m (haut), 5 m (moyen)
  • Durée d'utilisation : 4 h

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité