Safety cutters, retractable, KN40
Fournisseur: Portwest
KN40BLU
PRTWKN40BLUEA 14.5 EUR InStock
PRTWKN40BLU
Safety cutters, retractable, KN40
Couteaux
Carbon steel blade, handle made of zinc alloy.
This cutter features a blade that retracts when it loses contact with material being cut. Primarily for use in warhousing, distribution or constructtion environments. Pack contains 10 replacement blades.
Certifications: TÜV + GS approved
Commander maintenant
COMMANDE
ACCESSOIRES
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité