Knee pad, KP40
Fournisseur: Portwest
KP40BKR
PRTWKP40BKREA 22.8 EUR InStock
PRTWKP40BKR
Knee pad, KP40
Supports ergonomiques Genouillères
This strap-on gel knee pad offers tough protection for gruelling deep knee work. The thick gel adapts to the wearers knee, providing unrivalled comfort and protection.
  • Adjustable neoprene strap allows for greater flexibility
  • Abrasion resistant PVC shell ensures a longer useful lifespan
  • Specially designed shell gives great stability by distributing the weight evenly over a wide area
Certifications: EN 14404:2004+A1:2010 Type 1 Level 1.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité