Respirateur à valve, FFP1
Fournisseur: Portwest
P101WHR
PRTWP101WHREA 7.8 EUR InStock
PRTWP101WHR
Respirateur à valve, FFP1
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Idéal pour les applications impliquant de la poussière, du brouillard et des fibres, le P101 doit être utilisé pour protéger le porteur contre les aérosols solides, huileux et à base d'eau.
  • Sangles de tête soudées par ultrasons
  • Rembourrage en mousse autour de l'arête nasale pour plus de confort
  • Soupape d'expiration haute performance pour réduire la chaleur
  • Barre nasale réglable pour un meilleur ajustement et une réduction de la formation de buée sur les lunettes
  • Protection respiratoire à coupe confortable
  • La boîte de vente au détail facilite la présentation pour la vente au détail
La soupape d'expiration évacue la chaleur et l'humidité à l'intérieur du masque et réduit la résistance respiratoire.
Certifications: EN 149:2001 +A1:2009 FFP1 (NR). CE-CAT III.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité