Disposable particle filtering respirators, FFP2, P201, BizTex®
Fournisseur: Portwest
P201WHR
PRTWP201WHREA 42.6 EUR InStock
PRTWP201WHR
Disposable particle filtering respirators, FFP2, P201, BizTex®
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
BizTex consists of a polypropylene substrate to which a laminated microporous PE film is applied (PP/PE). The outer layer of fabric prevents the passage of liquid molecules inwards yet permits the vapour molecules that build up inside to pass through. Mask protects against fine toxic dust, fumes and water based mists.
  • Adjustable nose bridge
  • Sweat absorbing nose foam (silicone/latex-free)
  • Twin elastic headband
  • Colour coded to indicate performance level
  • With easy flow exhalation valve
  • Can be used in concentrations of contaminants up to 10 times WEL
Certifications: EN 149:2001+A1:2009
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité