Masque de protection respiratoire anti-particules, à usage unique, FFP2, P251
Fournisseur: Portwest
P251WHR
PRTWP251WHREA 22.7 EUR InStock
PRTWP251WHR
Masque de protection respiratoire anti-particules, à usage unique, FFP2, P251
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Masque à pli plat vertical, avec valve d'expiration pour respirer sans effort. Idéal pour un usage quotidien.
  • Barrette nasale réglable, pour que le masque s'ajuste parfaitement sur le nez
  • Lanières élastiques soudées par ultrason
  • Forme souple permettant de plier le masque à plat
  • Conditionnement individuel adapté aux distributeurs automatiques
Certifications: EN 149:2001 + A1:2009.
Conditionnement: Emballage individuel dans un sachet hygiénique en plastique.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité