Masques respiratoires pliants Dolomite avec valve, EAGLE FFP2
Fournisseur: Portwest
P291WHR
PRTWP291WHREA 19.5 EUR InStock
PRTWP291WHR
Masques respiratoires pliants Dolomite avec valve, EAGLE FFP2
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Masque pliant compact et innovant, composé de sept parties dynamiques qui permettent d'excellents mouvements du visage avec un maximum de confort.
  • Sept points ergonomiques qui s'adaptent aux différentes formes du visage
  • La soupape d'expiration haute performance assure un bon confort dans des conditions chaudes et humides
  • La forme flexible permet de plier le masque à plat
  • Emballé individuellement dans un sac hygiénique en polyéthylène
  • Barrette nasale réglable pour un meilleur ajustement et une réduction de la formation de buée sur les lunettes
  • Rembourrage en mousse autour de l'arête nasale pour plus de confort
Valve et mousse intérieure pour un meilleur confort du porteur. Le test de colmatage Dolomite (D) en option permet de respirer plus confortablement et d'assurer une performance de filtration plus durable. Un sachet individuel en polyéthylène et une forme plate spéciale facilitent le stockage et la préparation aux distributeurs automatiques.
Certifications: CE-CAT III.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité