Masque respiratoire Dolomite Light avec soupape, FFP3
Fournisseur: Portwest
P304WHR
PRTWP304WHREA 17.1 EUR InStock
PRTWP304WHR
Masque respiratoire Dolomite Light avec soupape, FFP3
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Respirateur jetable avec une coquille légère dotée d'une mousse EVA sous l'arête nasale réglable pour un plus grand confort.
  • Barre nasale réglable pour un meilleur ajustement et une réduction de la formation de buée sur les lunettes
  • Rembourrage en mousse autour de l'arête nasale pour plus de confort
  • Serre-tête soudé par ultrasons
  • Soupape d'expiration haute performance pour plus de confort dans des conditions chaudes et humides
  • Conception légère en forme de coquille
  • La boîte de vente au détail facilite la présentation pour la vente au détail
Soudée par ultrasons et sans métal, la soupape d'expiration fonctionne efficacement pour réduire la chaleur à l'intérieur du masque et assurer le confort dans des conditions chaudes et humides. Le test de colmatage Dolomite (D) en option permet de respirer plus confortablement et d'assurer une performance de filtration plus durable.
Certifications: CE-CAT III.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité