Masques de protection respiratoire anti-particules, à usage unique, FFP3, P309
Fournisseur: Portwest
P309WHR
PRTWP309WHREA 58.6 EUR InStock
PRTWP309WHR
Masques de protection respiratoire anti-particules, à usage unique, FFP3, P309
Respirators Masques à usage unique Demi-masques fitrants contre les particules
Ce masque doté d'une valve d'expiration protège contre une forte concentration de poussières, de vapeurs aqueuses et d'émanations.
  • Valve d'expiration à haute performance, qui limite l'accumulation de chaleur; le masque reste agréable à porter, même dans des environnements chauds et humides
  • Intérieur spacieux, qui permet à l'utilisateur de respirer plus facilement
  • Brides réglables, qui permettent d'ajuster le masque en toute sécurité
Le masque P301 est conçu pour protéger des contaminations dont la concentration ne dépasse pas 20 fois la VME.
Certifications: EN 149:2001 + A1:2009.
Conditionnement: Sous blister: 2 masques par emballge.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité