Gas filters, P926
Fournisseur: Portwest
P926BKR
PRTWP926BKREA 121 EUR InStock
PRTWP926BKR
Gas filters, P926
Filtres Filtres à gaz
P926 filters are anti-gas and protects against contaminant gases. Equipped with a standard threaded connection conforming to EN 148-1 and can be used on full face masks equipped with the same standard connection.
  • Lightweight and comfortable
  • Individually packed for vending machines
These class 2 filters protects from organic and inorganic acid gases and vapours, sulphur dioxide, ammonia and its derivates where the boiling point is higher than 65 °C.
Certifications: EN 148 -1, EN 14387 Type ABEK Class 2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité