Filter for half masks, P940
Fournisseur: Portwest
P940GRR
PRTWP940GRREA 40.9 EUR InStock
PRTWP940GRR
Filter for half masks, P940
Respirators Masques réutilisables Filtres pour masques
P940 is a particle filter that protects against dusts. It is equipped with a special thread for pair use only and it can be used only on the P410 half mask.
  • Lightweight and comfortable
  • Screw-in connection
This filter is a P3 R type and protects against toxic substances such as particles and microorganisms.
Certifications: EN 143 Type P 3R
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité