Systèmes de connexion à baïonnette pour filtres combinés, ABEK1P3
Fournisseur: Portwest
P971BRR
PRTWP971BRREA 59 EUR InStock
PRTWP971BRR
Systèmes de connexion à baïonnette pour filtres combinés, ABEK1P3
Respirators Masques à usage unique Demi-masques filtrants contre les gaz
Ce filtre combiné à gaz et à particules protège des gaz et vapeurs acides organiques et inorganiques, du dioxyde de soufre, de l'ammoniac et de ses dérivés.
  • Connexion à baïonnette
  • La boîte de vente au détail facilite la présentation pour la vente au détail
  • Léger et confortable
Classé comme filtre de classe 1 pour les gaz et de classe 3 pour les particules, il protège contre les substances nocives, les solvants, les particules toxiques et les micro-organismes. Le système spécial de baïonnette Portwest assure une connexion plus fiable entre le masque et le filtre. Ce filtre est compatible avec les demi-masques P420, P430, P421, P431 et le masque P500.
Certifications: EN 14387 Type P Classe 3R. CE-CAT III.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité