L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Lingettes nettoyante pour verres.
Fournisseur: Portwest
PA01WHR
PRTWPA01WHREA 12.7 EUR InStock
PRTWPA01WHR
Lingettes nettoyante pour verres.
Lingettes Lingettes et essuie-mains à usage unique Lingettes optiques
Les lingettes nettoyantes pour verres sont emballées dans une boîte distributrice pratique qui est préassemblée pour une utilisation immédiate.
  • 100 lingettes par boîte
  • Fabrication peu pelucheuse pour une contamination minimale
  • Chaque lingette est emballée individuellement
  • Convient à toutes les lunettes de sécurité Portwest
  • Anti-statique
  • Sans alcool
Les lingettes sans silicone sont idéales pour la production, les applications de peinture, l'électronique et les applications de manipulation du verre où le silicone pose problème.
La boîte distributriceMore Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité