Lampe frontale rechargeable par USB
Fournisseur: Portwest
PA71BKR
PRTWPA71BKREA 12.6 EUR InStock
PRTWPA71BKR
Lampe frontale rechargeable par USB
Éclairages Lampes de poche
Lampe frontale COB super lumineuse avec un faisceau large de 180° produisant une lumière claire et homogène. Idéale pour lire la nuit, réparer une voiture ou pour d'autres applications d'éclairage à courte distance.
  • Luminosité : 100 lumens
  • Durée d'utilisation : 1 h (élevée), 5 h (basse)
  • Temps de recharge : 4 h
  • Fonctions : haut, bas, rouge, flash rouge
  • Distance du faisceau : 50 m
  • La boîte de présentation facilite la vente au détail
La lampe frontale avec réglage de l'inclinaison permet d'orienter la lumière là où elle est le plus nécessaire. Idéal pour garder les mains libres pour travailler.
Information de livraison: Câble de charge micro USB inclus.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité