Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Lampe rechargeable par USB

Fournisseur: Portwest
PA80BKR
PRTWPA80BKREA 66.4 EUR InStock
PRTWPA80BKR
Lampe rechargeable par USB
Éclairages Lampes de poche
La base du support pivotant peut tourner à 180°. Boîtier en aluminium durable.

  • Luminosité : 2600 lumens
  • Durée d'utilisation : 1 h (élevée), 5 h (basse)
  • Temps de recharge : 6 h
  • Fonctions : haute à basse avec cinq réglages
  • Capacité de la batterie externe : 4000 mAh
  • La boîte de présentation facilite la vente au détail

La batterie externe peut être utilisée pour charger un téléphone portable. La fonction d'affichage de la batterie détecte intelligemment le niveau de charge et l'énergie restante. Cordon de charge USB et adaptateur CA/CC inclus.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité