Lunettes de protection contre les produits chimiques
Fournisseur: Portwest
PS21CLR
PRTWPS21CLREA 6.9 EUR InStock
PRTWPS21CLR
Lunettes de protection contre les produits chimiques
Lunettes de protection
Les lunettes de protection PS21 sont des lunettes à ventilation indirecte avec des verres en acétate, adaptées à l'utilisation en milieu chimique.
  • Ventilation indirecte
  • Monture en PVC souple pour un confort optimal
  • Ultra-léger pour une utilisation prolongée
  • Construction amagnétique, sans nickel ni métaux ferreux
  • Revêtement anti-buée et anti-rayures
  • Revêtement anti-rayures pour une plus grande durabilité
  • La pochette de vente au détail facilite la présentation pour la commercialisation
Le revêtement antibuée supérieur (marqué N sur les verres) et la monture ultra- souple garantissent une utilisation confortable pendant de longues journées de travail.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité