Lite safety spectacle, PW14
Fournisseur: Portwest
PW14CLR
PRTWPW14CLREA 4.6 EUR InStock
PRTWPW14CLR
Lite safety spectacle, PW14
Lunettes
Super lightweight and durable spectacle with a sleek design and 10 base curve lens.
  • Larger fitting size for a perfect custom fit
  • 99% UV protection
  • Anti-scratch coating for added durability
  • Anti-fog coating for additional comfort to the wearer
  • Lightweight and comfortable
Materials: Polycarbonate
Range: PPE
Certifications: CE certified, EN 166 1 F, AS/NZS 1337.1, ANSI/ISEA Z87 + U6, EN 170 2C-1.2
Conditionnement: Individually packed for vending machines
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité