Goggles, indirect vent
Fournisseur: Portwest
PW21CLR
PRTWPW21CLREA 3.5 EUR InStock
PRTWPW21CLR
Goggles, indirect vent
Lunettes de protection
Designed to be worn in a tough work environment, flexible PVC frame for ultra comfort, transparent colour for better side visibility.
  • 99% UV protection
  • Back elastic for ease of movement
  • Ultra lightweight for long uses
  • Individually packed for vending machines
  • Indirect ventilation
Certifications: EN 166 (1 B 3); ANSI/ISEA Z87.1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité