Safety spectacles, PW30
Fournisseur: Portwest
PW30CLR
PRTWPW30CLREA 5.7 EUR InStock
PRTWPW30CLR
Safety spectacles, PW30
Lunettes
Metal free safety glasses made from impact resistant PC offering excellent protection and comfort.
  • Moulded in brow guard
  • Vented side shields
Certifications: EN 166 1F AS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité