Wrap around glasses, PW32
Fournisseur: Portwest
PW32CLR
PRTWPW32CLREA 4.1 EUR InStock
PRTWPW32CLR
Wrap around glasses, PW32
Lunettes
Wrap-around design glasses with one piece lens.
  • 99% UV protection
  • Anti-scratch coating for added durability
  • Flexible arms for ultra comfort
  • Ultra lightweight for long uses
  • Individually packed for vending machines
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
Certifications: AS/NZS 1337.1; EN 170 (2C-1.2 (clear)); ANSI/ISEA Z87 + (U6 (Clear))
Information de livraison: Cord included.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité