Classic safety glasses, PW33
Fournisseur: Portwest
PW33AMR
PRTWPW33AMREA 710 EUR InStock
PRTWPW33AMR
Classic safety glasses, PW33
Lunettes
Single panoramic lens, molded side shield and browguard for optimized protection against impacts, also suitable to wear over glasses.
  • 99% UV protection
  • Anti-scratch coating for added durability
  • Excellent side protection
  • Individually packed for vending machines
  • Adjustable length for a secure and comfortable fit
Certifications: ANSI/ISEA Z87 + (U6 (amber)); EN 166
Information de livraison: Cord included.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité