Safety spectacles, PW346
Fournisseur: Portwest
PW34AMR
PRTWPW34AMREA 1020 EUR InStock
PRTWPW34AMR
Safety spectacles, PW346
Lunettes
Frameless glasses, one piece curved lens with molded nose, molded browguard protection.
  • 99% UV protection
  • Anti-scratch coating for added durability
  • Individually packed for vending machines
  • Excellent side protection
Certifications: ANSI/ISEA Z87.1; EN 166 (1 F)
Information de livraison: Cord included.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité