Endurance visor replacement, PW56
Fournisseur: Portwest
PW56CLR
PRTWPW56CLREA 3 EUR InStock
PRTWPW56CLR
Endurance visor replacement, PW56
Écrans de protection
Impact resistant polycarbonate replacement visor is suitable for endurance helmets.
  • Anti-scratch coating for added durability
  • Anti-fog coating for additional comfort to the wearer
Suitable for PW54, PW55 and PS55 helmets.
Certifications: Standard: EN 166 1 FT.
Conditionnement: Individually packed for vending machines.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité