Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Bump caps

Fournisseur: Portwest
PW59NAR
PRTWPW59NAREA 13.7 EUR InStock
PRTWPW59NAR
Bump caps
Casques Casquettes
These classic design bump caps features ventilation ports for maximum breathability and metallic ring holes for baseball cap look.

  • Inner ABS shell and soft pad for shock absorption
  • Retail bag which aids presentation for retail sales
  • Hook and loop adjustable size
  • Made from 100% cotton

Long peak (7 cm) for maximum protection against shock and light. The durable high-density EVA protects and provides comfort to the wearer.

Certifications: EN 812

Conditionnement: 60 caps per carton.

Commander maintenant
 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité