Lunettes de soudeur au gaz
Fournisseur: Portwest
PW60BGR
PRTWPW60BGREA 7.7 EUR InStock
PRTWPW60BGR
Lunettes de soudeur au gaz
Lunettes de protection
Lors de l'utilisation de l'oxyacétylène pour le coupage ou le soudage au gaz, les lunettes PW60 offrent de hautes performances avec un facteur de teinte cinq.
  • Ventilation indirecte
  • Monture en PVC souple pour un confort optimal
  • Position d'arrêt pour une utilisation intermittente
  • Serre-tête élastique réglable pour un ajustement parfait
  • Revêtement anti-rayures pour une plus grande durabilité
  • Protection UV à 99%.
  • Sac de présentation pour la vente au détail
Une monture souple et confortable avec des verres relevables permettant d'utiliser ces lunettes pour les opérations de broyage. Les lunettes à ventilation indirecte sont emballées individuellement.
Certifications: EN 169 (teinte 5).
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité