Casque anti-chocs à visière longue
Fournisseur: Portwest
PW79ORR
PRTWPW79ORREA 15.8 EUR InStock
PRTWPW79ORR
Casque anti-chocs à visière longue
Casques Casquettes
Casque de style moderne avec une longue visière (70 mm) pour une protection idéale contre les reflets et une protection maximale contre les chocs et la lumière.
  • L'EVA durable et de haute densité protège et apporte du confort à l'utilisateur
  • Coque intérieure en ABS et coussinets souples pour l'absorption des chocs
  • Sangle auto-agrippante pour un ajustement sûr et sécurisé
  • Bandeau rembourré pour plus de confort
  • Le sac de vente facilite la présentation pour la vente au détail
Filet en maille à l'arrière, qui, avec les trous d'aération sur la coque interne, assure un confort rafraîchissant. Taille réglable par crochets et boucles.
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité