Browguard with visor, PP
Fournisseur: Portwest
PW91CLR
PRTWPW91CLREA 21 EUR InStock
PRTWPW91CLR
Browguard with visor, PP
Écrans de protection
PC visor with PP browguard, is manufactured from impact resistant PP.
  • Wheel ratchet adjustment system is designed for easy use
  • Replacement visor available (PW92)
Certifications: EN 166 (1 B/3 B)
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité